Principaux documents
R649414
4-METHYL-N-(4-(4-MORPHOLINYL)PHENYL)-3-NITROBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.422
Numéro MDL:
Autres remarques