Principaux documents
R645613
N-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-3-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.72
Numéro MDL:
Autres remarques