Key Documents
R643823
N-((Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-1-{[(2-FURYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)-4-METHOXYBENZAMIDE COMPOUND WITH BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.975
Numéro MDL:
Autres remarques