Principaux documents
R643211
4-MEO-N-(1-(((3-METHOXYPROPYL)AMINO)CARBONYL)-2-(3-NITROPHENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.434
Numéro MDL:
Autres remarques