Key Documents
R640239
3-BUTYL-5-(4-(DIETHYLAMINO)BENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.533
Numéro MDL:
Autres remarques