Principaux documents
R639494
5-((5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)METHYLENE)-2,4,6(1H,3H,5H)-PYRIMIDINETRIONE
AldrichCPR
25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H9ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.703
Numéro MDL:
146,00 $