Principaux documents
R639486
METHYL 3-BENZOYL-4-(5-(2-NITROPHENYL)-2-FURYL)-2-OXO-3-BUTENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.367
Numéro MDL:
Autres remarques