Principaux documents
R639370
METHYL 6-METHYL-4-PHENYL-2-THIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.333
Numéro MDL:
Autres remarques