Principaux documents
R636975
((4-BROMOPHENYL)HYDRAZONO)(4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)ACETONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10BrN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.195
Numéro MDL:
Autres remarques