Principaux documents
R635332
5-(4-ETHOXYPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-2-PHENYLDIHYDRO-2H-PYRROLO[3,4-D]ISOXAZOLE-4,6(3H,5H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.456
Numéro MDL:
Autres remarques