Principaux documents
R635049
3-ANILINO-1-(4-METHYLPHENYL)-2,5-PYRROLIDINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.329
Numéro MDL:
Autres remarques