Principaux documents
R634727
5-((4-CHLOROANILINO)METHYLENE)-1,3-DIMETHYL-2,4,6(1H,3H,5H)-PYRIMIDINETRIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.712
Numéro MDL:
Autres remarques