Principaux documents
R634352
3-(4-ETHOXYPHENYL)-N'-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-ME-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.407
Numéro MDL:
Autres remarques