Documents
R632953
6-CHLORO-7-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.261
Numéro MDL:
Autres remarques