R627089
1-(1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.911
Numéro MDL:
Autres remarques