Principaux documents
R624195
4-METHYL-N'-(3-(3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.426
Numéro MDL:
Autres remarques