R623504
N-(6-ETHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-4-(2-FLUOROPHENYL)-2,4-DIOXO-3-(3-OXO-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-1-YL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H19FN2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.525
Numéro MDL:
Autres remarques