Principaux documents
R623059
METHYL (3Z)-4-[(3-CHLORO-1,4-DIOXO-1,4-DIHYDRO-2-NAPHTHALENYL)AMINO]-3-(DIMETHYLHYDRAZONO)-2-(3-HYDROXY-2-QUINOXALINYL)-4-OXOBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20ClN5O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.921
Numéro MDL:
Autres remarques