Principaux documents
R621242
METHYL 2,4-DIOXO-4-PHENYLBUTANOATE
AldrichCPR
R621242-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R621242-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
37,90 $