Documents
R620572
N-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-((BUTYLAMINO)CARBONYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.42
Numéro MDL:
Autres remarques