Key Documents
R614890
N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(HYDROXYIMINO)-3-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.093
Numéro MDL:
Autres remarques