Principaux documents
R609994
BENZYL ((5-(2-(BENZYLOXY)-2-OXOETHOXY)-2-OXO-4-PH-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H26O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.57
Numéro MDL:
Autres remarques