R609730
6-CHLORO-7-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY)-4-PHENYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H13Cl2FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.252
Numéro MDL:
Autres remarques