Principaux documents
R609544
2-OXO-4-PROPYL-2H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.265
Numéro MDL:
37,90 $