Principaux documents
R607797
N'-(1-(4-CHLOROPHENYL)PROPYLIDENE)-2-(4-METHYLPHENYL)-4-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H22ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.938
Numéro MDL:
37,90 $