Principaux documents
R607096
2-AMINO-4-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.872
Numéro MDL:
Autres remarques