Principaux documents
R606766
5-(3-CHLOROPHENYL)-1,3,5-TRIAZASPIRO(5.5)UNDECA-1,3-DIENE-2,4-DIAMINE HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19Cl2N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.247
Numéro MDL:
Autres remarques