Principaux documents
R606235
6-ET-4-OXO-3-PHENOXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-7-YL (4-BROMOPHENOXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18BrF3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.329
Numéro MDL:
Autres remarques