Principaux documents
R605921
2-OXO-2-PHENYLETHYL N'-CYANO-N-METHYLIMIDOTHIOCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.294
Numéro MDL:
Autres remarques