Principaux documents
R605840
6-AMINO-3-METHYL-4-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.43
Numéro MDL:
Autres remarques