Principaux documents
R605611
4-AMINO-5-(2-BROMOPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.14
Numéro MDL:
Autres remarques