Principaux documents
R605409
5-((2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL)-4-ETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11Cl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.2
Numéro MDL:
Autres remarques