Principaux documents
R605395
4-BENZYL-5-((3-METHYLPHENOXY)METHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.409
Numéro MDL:
Autres remarques