Key Documents
R603813
N(2),N(7)-DIBENZYL-9-OXO-N(2),N(7)-DIPHENYL-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H30N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.812
Numéro MDL:
Autres remarques