Principaux documents
R603171
2-AMINO-7,7-DIMETHYL-4-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.509
Numéro MDL:
Autres remarques