Principaux documents
R602299
1-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-(4-ETHYLPHENYL)-1H,5H,6H,7H,8H,9H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.461
Numéro MDL:
Autres remarques