Principaux documents
R602213
2-(4-BROMOPHENYL)-N-(4-(4-METHOXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOL-3(2H)-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15BrN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.364
Numéro MDL:
Autres remarques