Documents
R600458
6-AMINO-4-(3-FLUOROPHENYL)-3-ME-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11FN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.268
Numéro MDL:
Autres remarques