Principaux documents
R595381
2,2,2-TRIFLUORO-1-(1-METHYL-1H-INDOL-3-YL)ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.204
Numéro MDL:
Autres remarques