Principaux documents
R595349
3-NITRO-N-(4-((3-NITROBENZOYL)AMINO)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.358
Numéro MDL:
Autres remarques