Principaux documents
R592803
N-(3,3-DIPHENYLPROPYL)-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-AMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.907
Numéro MDL:
Autres remarques