Principaux documents
R591718
4-CHLORO-N,N-BIS(CYANOMETHYL)-3-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H7ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.656
Numéro MDL:
Autres remarques