Principaux documents
R591246
DIMETHYL 5-((4-METHYLBENZOYL)AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.34
Numéro MDL:
Autres remarques