Principaux documents
R587524
6-BROMO-3-(HYDROXYMETHYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-ONE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8BrNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.126
Numéro MDL:
Autres remarques