Principaux documents
R587087
3-NITRO-N-(2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.374
Numéro MDL:
Autres remarques