Principaux documents
R585424
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((2,5-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H26Cl5N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.768
Numéro MDL:
Autres remarques