Principaux documents
R583804
8-(2-PYRIMIDINYL)-8-AZA-5-AZONIASPIRO(4.5)DECANE BROMIDE
AldrichCPR
R583804-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R583804-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H19BrN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.216
Numéro MDL:
146,00 $