Principaux documents
R583499
2-AMINO-4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-5,7-DIHYDROXY-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.339
Numéro MDL:
37,90 $