Principaux documents
R583146
2-(((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)OXY)-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H13NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.383
Numéro MDL:
37,90 $