Principaux documents
R582417
2-(5,6-DICHLORO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.143
Numéro MDL:
Autres remarques